Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 1
Code produit 11526291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11526291 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11526291 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30584.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    208.65€ / 100g
    Économisez 48.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Description Amplification cellulaire 1 (R05.2)
Classification Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Forme Liquid
Type de produit Cell Culture Media
Stérilité Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Glucose
Sans additif No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, No Glutamine
Quantité 100 g