Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 1
Description
Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire Le supplément HyClone Cell Boost 1 fournit des nutriments tels que des acides aminés, des vitamines et du glucose pour prendre en charge les cultures de lots nourries dans les applications de recherche et de biotraitement.
Disponible comme solution liquide pratique prête à l’emploi ou comme supplément de poudre sèche à hydrater avant utilisation.
- Conçu pour soutenir les procédés modernes de fabrication de cultures cellulaires, Cell Boost 1 est chimiquement défini (CD), exempt de composants d’origine animale (ADCF) et exempt de protéines. Ne contient pas de L-glutamine, de poloxamère 188 ou d’hydrolysats
- Pour plus de commodité, ce supplément de culture cellulaire est disponible sous forme de solution d’alimentation liquide prête à l’emploi en plus du format de poudre sèche.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2 à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans additif | Sans poloxamère 188, Sans glutamine |
| Quantité | 1000 mL |