Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 2
Code produit 16665795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16665795 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16665795 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31114.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    132.13€ / 1L
    Économisez 67.87€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Complète la culture cellulaire avec des acides aminés et du glucose et est fabriquée conformément aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ.
Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire Le supplément HyClone Cell Boost 2 fournit des acides aminés et du glucose pour soutenir les cultures de lots nourries dans les applications de recherche et de biotraitement.
Disponible en tant que solution d’alimentation liquide pratique prête à l’emploi ou en tant qu’alimentation en poudre sèche à hydrater avant utilisation.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes, Cell Boost 2 est chimiquement défini (CD), exempt de composants d’origine animale (ADCF), exempt de protéines et exempt d’hydrolysat.
  • Pour plus de commodité, ce supplément de culture cellulaire est disponible sous forme de liquide prêt à l’emploi en plus d’un format de poudre sèche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière
Forme Liquide
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans poloxamère 188, Sans glutamine
Quantité 1000 mL