Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 3
Code produit 16675795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16675795 1 000 ml 1L
16524581 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16675795 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31115.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    183.00€ / 1L
    Économisez 33.00€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Supplément par lots nourriciers avec des acides aminés, des vitamines, du glucose et des éléments à l’état de traces pour les cellules d’hybridome et de myélome
  • Chimiquement défini (CD), sans composants d'origine animale (ADCF ), et sans protéines
  • Fournit aux cultures en fed-batch des  acides aminés, des vitamines, du glucose et des oligo-éléments.
  • Développé pour la production de protéines recombinantes avec différentes lignées cellulaires, y compris des lignées cellulaires d’hybridome et de myélome
  • Conçu pour soutenir les procédés modernes de production de cultures cellulaires  dans les applications de recherche et de bioprocédés
  • Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
  • Disponible en tant que solution d’alimentation liquide prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Hybridomes, myélomes
Forme Liquide
Type de produit Supplément Cell Boost
Format Flacon
À utiliser avec (application) Amélioration de la productivité et de la croissance des cellules dans les cultures par lots nourriciers
Gamme de produits HyClone
Quantité 1 000 ml