Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 4
Code produit 11586331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11586331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11586331 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30857.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    231.49€ / 100g
    Économisez 49.51€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026