Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 4
Code produit 16685795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume reconstitué:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume reconstitué Conditionnement
16685795 1000 mL 1L
16534581 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16685795 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    155.69€ / 1L
    Économisez 80.31€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Supplément de milieu par lots nourriciers contenant des acides aminés, des vitamines, du glucose, des éléments à l’état de traces et des facteurs de croissance pour les cellules CHO
  • Chimiquement défini (CD), sans composants d’origine animale (ADCF), sans protéines et sans hydrolysat
  • Prend en charge la culture par lots nourriciers avec des acides aminés, des vitamines, du glucose, des éléments à l’état de traces et des facteurs de croissance
  • Développé pour la production de protéines recombinantes avec différentes lignées cellulaires, y compris la lignée de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO)
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication de cultures cellulaires modernes dans les applications de biotraitement et de recherche
  • Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
  • Disponible en tant que solution d’alimentation liquide prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lignée cellulaire CHO
Forme Liquide
Type de produit Supplément Cell Boost
Format Flacon
À utiliser avec (application) Amélioration de la productivité et du rendement des cellules dans les cultures par lots nourriciers
Gamme de produits HyClone
Volume reconstitué 1000 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.