Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 5
Description
- Chimiquement défini (CD), sans composants d’origine animale (ADCF), sans protéines et sans hydrolysat
- Favorise les cultures par lots nourriciers avec des lipides, des acides aminés, des vitamines et des facteurs de croissance
- Développé pour la production de protéines recombinantes avec diverses lignées cellulaires, notamment la lignée de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), les cellules de rein embryonnaire humain (HEK) 293, NS0 et les cellules d’hybridomes
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication de cultures cellulaires modernes dans les applications de biotraitement et de recherche
- Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
- Disponible en tant que solution d’alimentation liquide prête à l’emploi
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | CHO, HEK293, hybridome, NS0 |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément Cell Boost |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Amélioration de la productivité et du rendement des cellules dans les cultures par lots nourriciers |
| Gamme de produits | HyClone |
| Quantité | 1 000 ml |