Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 7a
Description
- Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire
- Complète la culture cellulaire avec des acides aminés, des vitamines, des sels, des éléments à l’état de traces et du glucose
- Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments concentrés pour culture cellulaire conçus pour être utilisés ensemble afin d'améliorer la production de protéines.
- Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes
- Chimiquement défini (CD), sans composants d'origine animale (ADCF ), et exempt de tout facteur de croissance (tel que l'insuline), de peptides, d'hydrolysats, de rouge de phénol ou de 2-mercaptoéthanol
- Conçu pour être utilisé en combinaison avec HyClone ActiPro et ActiSM les médias dans le cadre de ActiPro système de culture cellulaire
- Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés utilisant des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO ) lignées cellulaires
- Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Spécification
Spécification
| Description | Sans : L-glutamine, avec : Poloxamère 188 |
| Lignée cellulaire | CHO |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Production de protéines recombinantes à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO |
| Gamme de produits | HyClone |
| Quantité | 1 L |