Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 7a
Code produit 15805261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15805261 1 L 1 pièce
15952447 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15805261 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31026.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    288.00€ / 1 pièces
    Économisez 387.00€
    57% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Complète la culture cellulaire avec des acides aminés, des vitamines, des sels, des éléments à l’état de traces et du glucoseFabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaireLes suppléments HyClone Cell Boost 7a et Cell Boost 7b sont destinés à être utilisés en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans des processus utilisant des lignées cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO).
Cell Boost 7a est disponible en tant que solution d’alimentation liquide pratique prête à l’emploi ou en tant qu’alimentation en poudre sèche à hydrater avant utilisation.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes, Cell Boost 7a est défini chimiquement (CD), exempt de composants d’origine animale (ADCF) et ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), des peptides, des hydrolysats, du rouge de phénol ou du 2-mercaptoéthanol
  • Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments de culture cellulaire concentrés conçus pour être utilisés ensemble pour améliorer la production de protéines
  • Pour plus de commodité, ce supplément de culture cellulaire est disponible sous forme de solution d’alimentation liquide prête à l’emploi en plus d’un format de poudre sèche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Avec additifs Poloxamère 188
Sans additif Sans glutamine
Quantité 1 L