Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost™ 7b
Code produit 16574581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
Forme:
Liquide
Poudre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Forme Conditionnement
16574581 100 mL Liquide 100mL
16584581 500 mL Liquide 500mL
16625805 1 000 ml Liquide 1L
16447695 500 mL Poudre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16574581 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31120.01
 Article restreint
En stock
Un supplément d’acides aminés concentré, en poudre prête à l’emploi, pour la production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO
  • Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire
  • Une  solution concentrée d'acides aminés à pH alcalin
  • Cell Boost 7a et 7b sont des suppléments concentrés pour culture cellulaire conçus pour être utilisés ensemble afin d'améliorer la production de protéines.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes
  • Chimiquement défini (CD), sans composants d'origine animale (ADCF ), et ne contient aucun facteur de croissance (tel que l'insuline), peptide, hydrolysat, rouge de phénol ou 2-mercaptoéthanol
  • Conçu pour être utilisé en combinaison avec HyClone ActiPro et ActiSM les médias dans le cadre de ActiPro système de culture cellulaire
  • Formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans les procédés utilisant des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO ) lignées cellulaires
  • Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sans : L-glutamine, poloxamère 188 et insuline
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
Stérilité Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
À utiliser avec (application) Production de protéines à haut rendement dans les procédés par lots nourriciers de CHO
Gamme de produits HyClone
Quantité 100 mL