Learn More
Cytiva Supplément HyClone™ Cell Boost 7b
Code produit 16457695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 L
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16457695 1 L 1L
15815261 0,1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16457695 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH31027.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    413.00€ / 1L
    Économisez 272.00€
    39% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Complète la culture cellulaire avec des acides aminés concentrés. Fabriqué pour répondre aux normes de fabrication des BPFa et aux spécifications de CQ
Améliorez la productivité et le rendement cellulaire dans les cultures par lots nourriciers complétant le milieu de culture cellulaire pour remplacer les nutriments appauvris pendant la culture cellulaire Les suppléments HyClone Cell Boost 7a et Cell Boost 7b sont destinés à être utilisés en association avec les milieux HyClone ActiPro et ActiSM dans le cadre du système de culture cellulaire ActiPro formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans des processus utilisant des lignées cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO).
Cell Boost 7b est disponible en tant que solution d’alimentation liquide pratique prête à l’emploi ou en tant qu’alimentation en poudre sèche à hydrater avant utilisation.
  • Conçu pour prendre en charge les procédés de fabrication modernes, le supplément Cell Boost 7b est une solution concentrée d’acides aminés à pH alcalin. Le supplément est chimiquement défini, exempt de composants d’origine animale (ADCF), ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), des peptides, des hydrolysats, du rouge de phénol ou du mercaptoéthanol-2
  • Utilisez Cell Boost 7a et 7b ensemble pour obtenir des rendements élevés de mAbs et d’autres protéines dans les processus de traitement par lots nourris par CHO
  • Pour plus de commodité, ce supplément de culture cellulaire est disponible sous forme de solution d’alimentation liquide prête à l’emploi en plus d’un format de poudre sèche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité
Forme Poudre
Stérilité Non stérile
Sans additif Sans glutamine, Sans poloxamère 188, Sans insuline
Quantité 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tyrosine
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.