Learn More
Cytiva Kit HyClone™ Cell Boost
Code produit 10237053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 flacons de 100 g
Conditionnement:
6g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10237053 6 flacons de 100 g 6g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10237053 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30890
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Spécification
Contenu et stockage 2° à 8°C
Description Kit Cell Boost (1 à 6)
Forme Poudre
Quantité 6 flacons de 100 g