Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal caractérisé, origine É-U.
Code produit 12859447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12859447 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12859447 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30073.04IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Répond aux exigences de la plupart des utilisateurs, filtrés par des filtres triples de 100 nm de taille de pores.
  • Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
  • Soumis à des analyses biochimiques modérées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité : R1-CEP 2000-080
Contenu et stockage Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Age 16 à 22 semaines
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Traitement Irradié, inactivé par la chaleur
Concentration en endotoxines <10 UE/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine < 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone