Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone (SVF), origine australienne
Code produit 11591841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11591841 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11591841 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30084.03
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Améliorez la croissance cellulaire grâce au sérum de veau fœtal caractérisé HyClone d’origine australienne.
  • Le sérum de veau fœtal caractéristisé HyClone (SVF), d’origine australienne, provient d’abattoirs australiens approuvés par le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) ou l’Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS).
  • Les méthodes australiennes d’élevage animal affichent une alimentation et des soins de santé pour animaux excellents.
  • L’Australie est un continent insulaire, ce qui rend la gestion des maladies animales et des contrôles plus facile que dans la plupart des régions du monde.
  • Le SVF caractérisé, de provenance australienne, est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, albumine, azote de l’urée sanguine, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, fer, TIBC, pourcentage de saturation, glucose, IgG
Certifications/Conformité Règlements USDA, AQIS
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C
Espèces Bovine
Age Fetal
Pays d’origine Australia
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Fetal Bovine Serum
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Qualité Characterized
Traitement None
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV Agents cytopathogènes du BVDV, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur No
Concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dL
Osmolalité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Gamma-irradiated No