Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone (SVF), provenance néo-zélandaise
Code produit 11511921
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11511921 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11511921 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30406.02
Améliorez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal caractérisé HyClone d’origine néo-zélandaise.
  • Le sérum de veau fœtal caractérisé HyClone (SVF) provenant de Nouvelle-Zélande est soigneusement recueilli, traité et filtré dans notre propre établissement néo-zélandais.
  • L’océan Pacifique protège les îles néo-zélandaises de nombreuses influences extérieures, à la fois géographiquement et biologiquement.
  • L’un des avantages de cet isolement est que la Nouvelle-Zélande affiche le plus petit nombre de maladies bovines signalées dans le monde, ce qui fait du SVF caractérisé d’origine néo-zélandaise un excellent sérum bovin car il offre une plus grande sécurité.
  • Le SVF caractérisé, de provenance néo-zélandaise, est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Progestérone, Chlorure, Insuline, Phosphore inorganique, PTH, Glucose, Cholestérol, Cuivre, HDL, Magnésium, LDL, Sélénium, Triglycérides, IgG, Gamma globuline, pH, Phospholipides, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Fer, Lactates déshydrogénase, TIBC, SGPT, Coefficient de saturation, SGOT, B1 B2 B6, Niacine, Biotine, Rétinol, Carotène, Tocophérol, B12 Folate, Vitamine C, vitamine D 1,25-dihydroxy, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine
Certifications/Conformité Règlements USDA
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV Agents cytopathogènes du BVDV, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 20 EU/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA