Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal caractérisé (SVF), origine É-U.
Code produit 16261082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
HI, Irr - 25 à 40 doses
HI, Irr - 30 à 45 doses
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradié
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
16261082 500 mL HI, Irr - 25 à 40 doses 500mL
16615735 100 mL Inactivé par la chaleur, irradié 100mL
16271082 500 mL HI, Irr - 30 à 45 doses 500mL
16625735 100 mL Irradié 100mL
16635735 500 mL Irradié 500mL
16645735 1000 mL Aucun 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16261082 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.03IH2540
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés pour favoriser la croissance et la division fortes des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires.
  • Tests de traçabilité supplémentaires de HyClone™ Le dosage du sérum de veau fœtal est effectué par un collaborateur. Oritain
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) filtres à pores calibrés
  • Chaque lot est soumis à un dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Le SVF caractérisé est dosé pour de nombreux composants, y compris la gamma globuline, le glucose et l’IgG
  • Favorise la croissance et la division fortes des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires
  • Produit à l’aide de la technologie True Pool pour minimiser la variabilité entre les flacons
  • La traçabilité complète remonte à la source d’origine, telle que certifiée par l’Association internationale de l’industrie du sérum (ISIA)
  • Provenant de USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Amber
Contenu et stockage Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Espèces Bovine
Age Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Sérum
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Qualité Caractérisé
Traitement HI, Irr - 25 à 40 doses
Testé pour Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Yes
Concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dL
Gamme de produits HyClone
Osmolalité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Gamma-irradiated Yes