Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
Code produit p-7058022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Aucun
HI, Irr - 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11521831 100 mL Aucun 100mL
17296886 100 mL HI, Irr - 25 à 40 doses 100mL
17206896 100 mL Irradié (25 à 40 doses) 100mL
11531831 500 mL Aucun 500mL
12379802 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
11306060 500 ml Irradié 500mL
16291082 500 ml Irradié, (30 à 45 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11521831 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.02
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
  • Améliorez la croissance des cellules
  • Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Qualité Caractérisé
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA