Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Sérum, testé dans la région EMEA
Code produit 16695765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
Irradiés
Non irradié
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement Conditionnement
16695765 Irradiés 1L
16605775 Non irradié 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16695765 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30533.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Test de conformité selon l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)
  • Sérum de veau de haute qualité
  • Enrichi en fer et composants dérivés naturellement
  • Enrichi avec des composants supplémentaires favorisant la croissance afin de produire un sérum de veau exceptionnel
  • Excellentes performances avec une variété de types de cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Irradiés
Gamme de produits HyClone
Méthodes de test Tests de conformité de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA)