Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ (origine néo-zélandaise)
Code produit 12634227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Type de produit:
Sérum de veau Cosmic irradié aux rayons gamma, origine néo-zélandaise
Sérum de veau Cosmic, origine néo-zélandaise
Conditionnement:
1000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
12634227 1 l Sérum de veau Cosmic, origine néo-zélandaise 1000mL
12624227 1 L Sérum de veau Cosmic irradié aux rayons gamma, origine néo-zélandaise 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12634227 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30413.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Un sérum de veau enrichi en fer et facteurs favorisant la croissance d’un large éventail de types de cellules.
pTous les produits de sérum de veau néo-zélandais sont soigneusement recueillis, transformés et filtrés en Nouvelle-Zélande pour assurer la sécurité contre les maladies bovines. Nous suivons les mêmes normes dans le traitement de notre sérum de veau qu’avec notre sérum de veau fœtal (SVF) afin d’offrir une qualité et une traçabilité excellentes. Le sérum de veau Cosmic, provenant de Nouvelle-Zélande, est filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 µm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Contenu et stockage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Type de produit Sérum de veau Cosmic, origine néo-zélandaise
Quantité 1 l
Stérilité Stérile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines le; 25 EU/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Mycoplasme détecté Oui
Tests de sécurité USDA inclus USDA Inspected