Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ Cosmic Calf™, origine Nouvelle-Zélande
Code produit 16695755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695755 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695755 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30413.03IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fortifié avec du fer et des facteurs favorisant la croissance pour la croissance d’un large spectre de types de cellules
  • Provenant de Nouvelle-Zélande avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine.
  • Âge de l’animal au moment du prélèvement inférieur à 10 jours
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose et IgG
Contenu et stockage Conserver ≤-10°C
Age < 10 jours
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Type de produit Sérum de veau
Quantité 1000 mL
Sterilization Method Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Irradié (30 à 45 kGy)
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 25 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Tests de sécurité USDA inclus Oui