Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Beschreibung
- Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
- Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
Spezifikation
Spezifikation
| Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phosphore, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C. |
| Description | Sérum de veau ; veau Cosmic ; 500 ml |
| Additif | Fer et composants dérivés naturels |
| Type de produit | Sérum bovin de veau |
| Quantité | 500 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm, irradiation gamma |
| Traitement | Aucun |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?