Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Code produit 10287963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
10287963 100 mL Aucun 100mL
11556541 1 000 mL Stérilisation par rayons gamma 1000mL
10136253 500 ml Aucun 500mL
10176363 1 000 mL Aucun -
12389842 500 ml Inactivé par la chaleur 500mL
16231102 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
16241102 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1000mL
16251102 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
12369842 500 ml Stérilisation par rayons gamma 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10287963 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30087.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
  • Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
  • Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Azote uréique du sang, Bilirubine totale, Calcium, Chlorure, Créatinine, Fer, Gamma globuline, Glucose, IgG, Insuline, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Phosphatase alcaline, Pourcentage de saturation, pH, Phosphore, Potassium, Protéines totales, SGOT, SGPT, Sodium, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau ; veau Cosmic ; 100 ml
Additif Fer et composants dérivés naturels
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm, irradiation gamma
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus