Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Code produit 12389842
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
12389842 500 ml Inactivé par la chaleur 500mL
11556541 1 000 mL Stérilisation par rayons gamma 1000mL
10287963 100 mL Aucun 100mL
10136253 500 ml Aucun 500mL
10176363 1 000 mL Aucun -
16231102 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
16241102 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1000mL
16251102 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
12369842 500 ml Stérilisation par rayons gamma 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12389842 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30087.03HI
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
  • Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
  • Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phosphore, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau Cosmic (États-Unis)
Additif Fer et composants dérivés naturels
Type de produit Sérum bovin de veau
Quantité 500 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm, irradiation gamma
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Inactivé par la chaleur Oui