Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ Cosmic™ (États-Unis)
Code produit 16251102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 mL
1000 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Irradiés, 30 à 45 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
1000mL
100mL
500mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16251102 1000 mL Irradiés, 30 à 45 doses 1000mL
11556541 1 000 mL Stérilisation par rayons gamma 1000mL
10287963 100 mL Aucun 100mL
10136253 500 ml Aucun 500mL
10176363 1 000 mL Aucun -
12389842 500 ml Inactivé par la chaleur 500mL
16231102 500 ml Irradié, 25 à 40 doses 500mL
16241102 1000 mL Irradié, 25 à 40 doses 1000mL
12369842 500 ml Stérilisation par rayons gamma 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16251102 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30087.04IR3045
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Contient du sérum de veau de haute qualité supplémenté au fer et des facteurs ajoutés favorisant la croissance.
  • Âge au moment du prélèvement : généralement de 16 à 22 semaines
  • Supplémenté en fer et composants supplémentaires qui favorisent la croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Additif Fer et composants dérivés naturels
Quantité 1000 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm, irradiation gamma
Traitement Irradiés, 30 à 45 doses
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV
Inactivé par la chaleur Non