Learn More
Cytiva Sérum de veau Cosmic HyClone™ (États-Unis)
Code produit 12349842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12349842 100 mL 100mL
12694227 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12349842 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30087.02HI
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un sérum de veau enrichi en fer et facteurs favorisant la croissance d’un large éventail de types de cellules.
pLe sérum de veau Cosmic HyClone est un sérum de veau à haut rendement qui a été enrichi en fer et un mélange exclusif de facteurs favorisant la croissance. Le résultat est un sérum naturellement dérivé de haute qualité qui a démontré d’excellentes performances avec un large éventail de types de cellules. Tous les composants du sérum de veau Cosmic proviennent des États-Unis et sont traçables./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Insuline, Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm, irradiation gamma
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Inactivé par la chaleur Oui