Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal (SVF) défini, origine États-Unis
Code produit 16211082
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 kGy)
Irradié (30 à 45 kGy)
Irradié, inactivé par la chaleur
Écran TET, irradié (24-40 kGy)
Écran de cellules souches mésenchymateuses (MSC), inactivé par la chaleur
Conditionnement:
100mL
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16211082 500 mL Irradié (25 à 40 kGy) 500mL
16675725 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
16695725 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
16221082 500 mL Irradié (30 à 45 kGy) 500mL
16685725 100 mL Irradié, inactivé par la chaleur 100mL
16605735 100 mL Écran de cellules souches mésenchymateuses (MSC), inactivé par la chaleur 500mL
16251082 500 mL Écran TET, irradié (24-40 kGy) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16211082 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30070.03IH2540
Largement utilisé par les culturistes de cellules pour lesquels les contaminants viraux sont un sujet de préoccupation et qui ont besoin d’un profil biochimique exhaustif.
  • Résultats des dosages pour plus de 50 composants, avec des tests supplémentaires disponibles
  • Approvisionné et traité aux États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à l’origine
  • Taux d'endotoxines ultra-faibles  (≤ 10 UE/mL) pour réduire les risques liés à la recherche et à la production
  • Le processus de filtration en série 40 nm supprime une charge virale de jusqu’à 8 logs
  • Les traitements post-filtration tels queγ Des options irradiées et inactivées par la chaleur sont également disponibles.
  • Large dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 40 nm
Qualité Défini
Traitement Irradié (25 à 40 kGy)
Testé pour Virus-Testé selon la norme 9 CFR
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone