Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieux de culture
Code produit p-7058055
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
Avec additifs:
Glutamine
Glutamine, HEPES
Glutamine, HEPES, Pyruvate de sodium
HEPES
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Sans additif:
Sans HEPES
Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Sans glutamine
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs unitSize Sans additif
10031492 1 000 ml Glutamine, HEPES 1000mL -
10611243 1 000 ml Glutamine 1000mL Sans HEPES, Sans rouge de phénol
10155933 500 ml HEPES 500mL Sans glutamine
10592994 6 x 500 mL HEPES 6 pièces Sans glutamine
11571881 500 mL Glutamine, HEPES, Pyruvate de sodium 500mL -
10593554 6 x 500 mL Glutamine, HEPES 6 pièces -
10399383 6 x 500 mL Glutamine 6 pièces Sans HEPES
10473522 500 ml Glutamine 500mL Sans HEPES, Sans rouge de phénol
10770245 500 mL Glutamine, HEPES 500mL -
10043793 500 mL Glutamine 500mL Sans HEPES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10031492 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30023.02
Utilisés pour la culture de nombreuses cellules de mammifères différentes, notamment MDCK, cellules gliales, fibroblastes et cellules endothéliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Le milieu favorise la croissance des cultures cellulaires ainsi que les procédés de biofabrication et est fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
  • Système testé avec les sérums HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de qualité WFI et subissent une filtration stérile de 0,1 μm
  • Différentes présentations de conditionnement, notamment les très pratiques paquets de six HyQPAK™
  • Mélange de pièces égales de milieux F12 de DMEM et Ham
  • La formulation associe une forte concentration de glucose, d’acides aminés et de vitamines du DMEM à une grande variété d’autres composants disponibles dans le F-12 de Ham
  • Contient 17,5 mm de glucose et 0,5 mm de pyruvate de sodium
  • Concentration : 2,5 mm de L-glutamine et 15 mm d’HEPES
  • Disponible avec ou sans L-glutamine, rouge de phénol ou HEPES
  • Disponibles en plusieurs tailles et configurations de liquide ou de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu DMEM/F12 1:1
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, HEPES
Quantité 1 000 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière