Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieu, poudre
Code produit 12369702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12369702 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12369702 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30004.04
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce à des milieux riches en glucose DMEM en poudre. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Le milieu, poudre est fabriqué à l’aide de procédés ISO 9001.
  • Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
  • Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
  • Des procédés de fabrication rigoureux garantissent la constance –d'un lot –à l'autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Poudre
Type de produit DMEM/F12 1:1 avec L-Glutamine, HEPES
Sterilization Method Non stérile
Avec additifs Glutamine, HEPES
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
Quantité 50 L
Certifications/Conformité BPFa et ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité