Learn More
Cytiva Milieu en poudre DMEM/HIGH HyClone™
Description
- Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
- Les procédés de fabrication les plus astreignants garantissent l’homogénéité du produit d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Classification | None |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium |
| Sterilization Method | Non stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Glucose |
| Sans additif | Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 10 L |
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |