Learn More
Cytiva Milieu en poudre DMEM/HIGH HyClone™
Description
- Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
- Les procédés de fabrication les plus astreignants garantissent l’homogénéité du produit d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Classification | None |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium |
| Sterilization Method | Non stérile |
| Avec additifs | Glutamine, Glucose |
| Sans additif | Sans pyruvate de sodium, Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 2 x 5 Litres |
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- His SpinTrap Kit
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel; imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 15% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.