Learn More
Cytiva Sérum de donneur bovin adulte HyClone™ (États-Unis)
Code produit 16635745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Traitement:
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Néant
Conditionnement:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16635745 1 L Néant 1L
17296936 1 l Irradié 1L
16271092 1 L Irradié (30 à 45 doses) 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16635745 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30075.05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire ; une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Provenant d’un troupeau en pâturage rationné gardé dans des locaux sous licence USDA
  • Les bovins de ces troupeaux sont utilisés exclusivement pour la production de produits sanguins bovins de donneurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-259
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum de donneur bovin adulte
Quantité 1 L
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Traitement Néant
Concentration en endotoxines ≤ 50 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Gamme de produits HyClone