Learn More
Cytiva Sérum de donneur bovin adulte HyClone™ (États-Unis)
Description
- Provenant d’un troupeau en pâturage rationné gardé dans des locaux sous licence USDA
- Les bovins de ces troupeaux sont utilisés exclusivement pour la production de produits sanguins bovins de donneurs
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259 |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Adult Bovine Serum |
| Quantité | 1 l |
| Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Traitement | Irradié |
| Concentration en endotoxines | ≤ 50 EU/mL |
| Inactivé par la chaleur | No |
| Concentration d’hémoglobine | ≤ 25 mg/dl |
| Show More |