Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin
Code produit 11516541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
1 L
Traitement:
Aucun
Irradié
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11516541 1 L Aucun 1 pièce
17286936 1 l Irradié 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11516541 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    103.00€ / 1 pièces
    Économisez 42.00€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Soigneusement prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis faisant régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
Prélèvement de sérum :
  • Du prélèvement au conditionnement final
  • Chaque étape est documentée
  • Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuellement en vigueur.
Traitement rapide et fiable :
  • Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse.
  • Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
Étalons pour test de contrôle qualité :
  • Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité.
Traitement True Pool :
  • Pools créés après filtration et avant emballage final.
  • Qualité constante de la première à la dernière bouteille.
  • Plus grande constance et moins de différences au sein d’un même lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine
Contenu et stockage Store at -10°C or lower.
Espèces Equine
Age Adult
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum équin
Quantité 1 L
Serum Treatment Sterile-filtered
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour BVDV, Virus de la rage, Réovirus, Agents cytopathogènes
Inactivé par la chaleur Non
Gamme de produits HyClone
Gamma-irradiated No