Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (États-Unis)
Code produit 11581831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
11581831 100 mL Aucun 100mL
12319822 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
11591831 500 mL Aucun -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11581831 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la croissance de culture cellulaire à l’aide de sérum prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis qui font régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum équin
Quantité 100 mL
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour BVDV, Agents cytopathogènes, Virus de la rage, Réovirus
Inactivé par la chaleur Non