Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (originaire des États-Unis)
Code produit 17246896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 kGy)
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
17246896 500 mL Irradié (25 à 40 kGy) 1L
12339822 500 mL Irradié 500mL
12694207 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17246896 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.03IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    77.25€ / 1L
    Économisez 31.75€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Enrichissez la croissance de culture cellulaire avec ce sérum américain collecté sur des troupeaux donneurs sélectionnés faisant l’objet de contrôles et de soins vétérinaires réguliers. Traçabilité complète à la source d’origine.
  • Les troupeaux donneurs reçoivent une alimentation enrichie leur assurant une nutrition appropriée et jeûnent préalablement au prélèvement sanguin pour réduire la concentration lipidique
  • Pour effectuer le prélèvement sanguin, les chevaux sont isolés dans des installations fermées, spécialement équipées pour une collecte aseptique
  • Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont systématiquement pratiqués sur chaque cheval
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie de pool véritable pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Dosages supplémentaires Insuline, gamma globuline, phosphatase alcaline, déhydrogénase lactate, SGPT, SGOT, pH, albumine, sang, urée, azote, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, fer, TIBC, pourcentage de saturation, glucose, IgG
    Contenu et stockage Store at or Below -10°C
    Espèces Equine
    Age Adult
    Pays d’origine United States
    Forme Frozen
    Format Bottle
    Type de produit Equine Serum
    Quantité 500 mL
    Serum Treatment Gamma-irradiated
    Stérilité Sterile-filtered
    Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
    Traitement Irradié (25 à 40 kGy)
    Testé pour BVDV, virus de la rage, réovirus, agents cytopathogènes, Equine Viral Arteritis, Bovine Virus Diarrhea, Rabies, Reovirus, Cytopathogenic Agnets (IBR), Hemabsorbing Agent (PI3), Equine Infectious Anemia
    Inactivé par la chaleur Non
    Gamme de produits HyClone
    Conditions d’expédition Frozen
    Gamma-irradiated Yes