Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de donneur équin, origine É-U.
Code produit 16251092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié (25 à 40 kGy)
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement Conditionnement
16251092 Irradié (25 à 40 kGy) 1L
16625745 Inactivé par la chaleur 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16251092 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.04IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    127.33€ / 1L
    Économisez 51.67€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire ; une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
  • Soigneusement prélevés chez les animaux nourris avec un régime alimentaire enrichi pour garantir une bonne nutrition
  • Pour réduire la concentration lipidique, le sang du troupeau d’équidés est prélevé à jeun dans une installation spéciale à l’aide de techniques aseptiques
  • Des tests de Coggins dépistant l’anémie infectieuse équine sont pratiqués sur chaque cheval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at or Below -10°C
Espèces Equine
Age >6 mois
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Bottle
Type de produit Sérum équin, Sera, Serum
Quantité 1 000 ml
Serum Treatment Gamma-irradiated
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Irradié (25 à 40 kGy)
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Frozen
Gamma-irradiated Yes