Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™, origine américaine, irradié de 25 à 40 kGy, inactivé par chaleur
Code produit 17632075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17632075 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17632075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    95.85€ / 500mL
    Économisez 39.15€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-03-2027
Traçabilité complète à la source d’origine.
  • Testé pour l’anémie infectieuse des équidés
  • Traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2°C et 8°C.
Espèces Equine
Age Adult
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Equine Serum
Quantité 500 mL
Serum Treatment Heat-inact, Gamma-irr
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Irradiés
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Non détecté
Gamma-irradiated Yes