Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™, origine américaine, irradié 30 à 45 kGy
Code produit 17642075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17642075 1 000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17642075 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30074.04IR3045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    127.33€ / 1L
    Économisez 51.67€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Traçabilité complète à la source d’origine.
  • Testé pour l’anémie infectieuse des équidés
  • Traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2°C et 8°C.
Espèces Equine
Age Adult
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Equine Serum
Quantité 1 000 ml
Serum Treatment Gamma-irradiated
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Irradiés
Concentration en endotoxines ≤ 10 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Non détecté
Gamma-irradiated Yes