Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à forte teneur en glucose
Code produit 10732804
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
6 x 500 mL
6 x 1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10732804 6 x 1 000 ml 6 pièces
10103542 500 mL 500mL
10234882 1 000 ml 1000mL
10722804 6 x 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10732804 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30022.LS
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Glucose
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Quantité 6 x 1 000 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière