Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à faible teneur en glucose
Code produit 10529702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529702 500 mL 500mL
10465595 6 x 500 mL 6 pièces
10443332 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10529702 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30021.01
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu Eagle modifié de Dulbecco faible en glucose (DMEM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
  • Tous les composants des matières premières doivent passer des tests de contrôle de qualité stricts pour confirmer le niveau de qualité approprié
  • Testé pour déterminer quels ingrédients (le cas échéant) sont d’origine animale ou s’ils ont été en contact avec des matières d’origine animale lors de la fabrication
  • Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés à l’aide d’une eau purifiée de qualité industrielle et subissent une filtration stérile
  • Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Classification None
Forme Liquide
Type de produit DMEM / glucose faible avec L-glutamine, pyruvate de sodium
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium
Sans additif None
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.