Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Code produit 10749864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
500 mL
500 ml
6 x 500 mL
6 x 1 000 ml
6 x 500 ml
Avec additifs:
Glucose
Glucose, Pyruvate de sodium
Glutamine, Glucose
Glutamine, Pyruvate de sodium
Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides
Sans additif:
Sans HEPES
Sans glutamine
Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium
Sans glutamine, Sans rouge de phénol
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif unitSize
10749864 500 mL Glutamine, Pyruvate de sodium Sans HEPES 500mL
10673313 500 mL Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium 500mL
10402952 1 000 ml Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium -
11988075 6 x 500 mL Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium 6 pièces
10544144 6 x 1 000 ml Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium 6 pièces
11511871 1 000 ml Glutamine, Pyruvate de sodium - 1000mL
10196223 6 x 1 000 ml Glutamine, Pyruvate de sodium - 6 pièces
10443142 500 mL Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine 500mL
10524684 6 x 500 mL Glutamine, Pyruvate de sodium Sans HEPES 6 pièces
10346712 1 000 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine 1000mL
10004873 6 x 1 000 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine 6 pièces
10359583 6 x 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine 6 pièces
10523344 500 ml Glucose, Pyruvate de sodium Sans glutamine, Sans rouge de phénol 500mL
11551841 500 mL Glucose Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium 500mL
10658364 1 000 ml Glucose Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium 1000mL
10294972 1 000 ml Glutamine, Glucose Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10749864 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30243.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.72€
    26.00€ / 500mL
    Économisez 2.72€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit DMEM/glucose élevé avec L-glutamine, pyruvate de sodium
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière