Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™
Description
- Format : Liquide
Spécification
Spécification
| Classification | None |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM / Haute teneur en glucose, avec L-glutamine ; sans rouge de phénol, pyruvate de sodium |
| Stérilité | Sterile |
| Sterilization Method | 0,1 μm Stérilisé filtré |
| Avec additifs | Glutamine, Ribonucléosides, Désoxyribonucléosides |
| Sans additif | Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium |
| Quantité | 500 mL |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Afficher plus |