Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco HyClone™, solution
Code produit 10317052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
1 L
6 x 500 ml
10 L
20 L
6 x 1 000 ml
Concentration:
10 X
1 X
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Néant
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
100mL
10L
20L
500mL
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration Avec additifs Sans additif unitSize
10317052 500 mL 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 500mL
11581811 100 mL 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 100mL
10687974 6 x 1 000 ml 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 6 pièces
10540853 1 000 ml 1 X Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 1000mL
11591811 10 L 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium 10L
11511821 6 x 500 ml 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 6 pièces
10044823 6 x 500 ml 1 X Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 6 pièces
10708144 1 000 ml 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 1000mL
10798134 500 mL 1 X Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium Sans rouge de phénol 500mL
12882946 1 L 10 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 1000mL
10021352 500 mL 10 X Néant Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol 500mL
11586511 20 L 1 X Néant Sans calcium, Sans magnésium 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10317052 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30028.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Tamponnez les cultures cellulaires avec PBS en solution.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabriquée conformément aux BPFa et dans des installations certifiées ISO 9001
Contenu et stockage 15° jusqu'à 30 °C
Description Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) HyClone sans calcium, magnésium ni rouge de phénol
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Néant
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines ≤ 0,025 UE/ml
À utiliser avec (application) Sert d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée
Osmolalité 276±10 mOsm/kg H2O
pH 7 à 7,6
Quantité 500 mL