Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Code produit 10611235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irr gamma, 25 à 40 doses
Stérilisation par rayons gamma
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Inactivé par la chaleur unitSize
10611235 500 mL Aucun Non 500mL
12339782 500 ml Stérilisation par rayons gamma Non 500mL
12329782 500 mL Inactivé par la chaleur Oui 500mL
12319782 100 mL Inactivé par la chaleur Oui 100mL
12634217 50 mL Inactivé par la chaleur Oui 50mL
12389772 50 mL Aucun Non 50mL
11571821 100 mL Aucun Non 100mL
16201082 500 ml Irr gamma, 25 à 40 doses Non 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10611235 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30068.03
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la croissance des cellules à l’aide du sérum de veau fœtal (SVF) traité au charbon/dextrane HyClone™ d’origine américaine, contenant des niveaux réduits de nombreuses hormones et facteurs de croissance.
  • Traité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance
  • Ce sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement
  • L’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes
  • D’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
  • Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires 1, Vitamine D 25 dihydroxy, Cortisol, SGOT, Insuline, T4, B6, Vitamine D dihydroxy 25, Phosphatase alcaline, Créatinine, Folate, Azote uréique du sang, Phosphore inorganique, Progestérone, Tocophérol, Albumine, Corticostérone, Biotine, Protéines totales, Lactodéshydrogénase, gauche, Carotène, B12, SGPT, Vitamine C, IgG, Potassium, B2, Glucose, T3, Chlorure, B1, Rétinol, Bilirubine totale, TSH, Calcium, Œstrone, 1, FSH, Niacine, Sodium, Testostérone
Certifications/Conformité Certifié par l’EMEA
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau fœtal traité au charbon/dextrane, provenant des États-Unis, Aucun
Pays d’origine États-Unis
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Qualité Filtré pour spécialités
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA