Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Description
- Traité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance
- Ce sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement
- L’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes
- D’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | 1, Vitamine D 25 dihydroxy, Phosphore inorganique, Progestérone, Albumine, B2, FSH, gauche, T4, Tocophérol, Bilirubine totale, Azote uréique du sang, Chlorure, Niacine, Potassium, SGOT, Vitamine C, Vitamine D dihydroxy 25, B6, Folate, IgG, SGPT, Carotène, 1, B12, Cortisol, Lactodéshydrogénase, T3, Phosphatase alcaline, Calcitonine, Rétinol, Testostérone, Œstrone, Glucose, Calcium, Insuline, Protéines totales, TSH, 17 Bêta Œstradiol, B1, Corticostérone, Sodium |
| Certifications/Conformité | Certifié par l’EMEA |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C. |
| Description | Sérum de veau fœtal traité au charbon/dextrane, provenant des États-Unis, inactivé par la chaleur |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de spécialité | Filtré au charbon/dextrane |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtrage séquentiel, 100 nm |
| Qualité | Filtré pour spécialités |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 2.1% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 2.1% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.