Learn More
Cytiva Hyclone™ Sérum bovin fœtal défini (États-Unis)
Code produit 10772634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
HI, Irr - 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur
Inactivé par la chaleur, irradié
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Irradié, (30 à 45 doses)
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
10772634 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
11586531 50 mL Aucun 50mL
12614217 50 mL Inactivé par la chaleur 50mL
11591821 100 mL Aucun 100mL
12389782 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
17266886 100 mL HI, Irr - 25 à 40 doses 100mL
17276886 100 mL Irradié (25 à 40 doses) 100mL
10703464 500 mL Aucun 500mL
12379792 500 mL Inactivé par la chaleur, irradié 500mL
10369407 500 mL Irradié 500mL
16231082 500 mL Irradié (25 à 40 doses) 500mL
16241082 500 mL Irradié, (30 à 45 doses) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10772634 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30070.03HI
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
  • Optimisation de la croissance des cultures cellulaires
  • Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
  • Filtré par des filtres séquentiels de 40 nm de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires 1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Couleur Amber
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C.
Espèces Bovine
Age Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 40 nm
Qualité Défini
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Gamme de produits HyClone
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA
Gamma-irradiated No
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Política de privacidad.