Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Description
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
Spécification
Spécification
| Dosages supplémentaires | 1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C |
| Certifications/Conformité | Certifié par l’EMEA |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C. |
| Description | Sérum de veau fœtal dialysé, provenance des États-Unis, inactivé par la chaleur |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de spécialité | Dialysé |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtrage séquentiel, 100 nm |
| Qualité | Filtré pour spécialités |
| Afficher plus |