Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), dialysé
Code produit 12349822
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
50 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Aucun
HI, Irr - 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur
Irr gamma, 25 à 40 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
12349822 50 ml Aucun 50mL
11521841 100 mL Aucun 100mL
12379822 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
10594553 500 mL Aucun 500mL
11960958 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
12309832 500 ml Stérilisation par rayons gamma 500mL
12604207 50 mL Inactivé par la chaleur 50mL
16281092 500 ml Irr gamma, 25 à 40 doses 500mL
17652075 500 mL HI, Irr - 25 à 40 doses 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12349822 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30079.01
Pour les applications nécessitant du sérum sans composants à faible poids moléculaire.
Augmentez la croissance des cellules grâce au sérum de veau fœtal (SVF) dialysé HyClone™ d’origine américaine, appauvri en petites molécules (moins de 10 000 MW) et filtré par des filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.
  • Utilisé dans les applications nécessitant un sérum appauvri en composants à faible poids moléculaire inférieur à 10 000
  • Le sérum est soumis à la dialyse par un procédé de diafiltration qui réduit les concentrations de petites molécules telles que les nucléotides et les acides aminés qui sont nécessaires à d’autres voies de survie biochimique
  • Le procédé réduit les concentrations d’hypoxanthine et de thymidine en dessous des niveaux détectables
  • Bien qu’elles produisent les mêmes résultats, il existe une différence majeure entre la diafiltration et la dialyse traditionnelle : la force motrice de la diafiltration est la pression hydrostatique alors que celle de la dialyse traditionnelle est le gradient de concentration
  • La surveillance des concentrations de glucose contrôle attentivement le processus de diafiltration
  • La concentration de glucose, représentatif de l’étendue de la dialyse, est indiquée pour chaque lot de sérum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires 1, Vitamine D dihydroxy 25, Albumine, Phosphatase alcaline, B1, B12, B2, B6, Biotine, Azote uréique du sang, Calcium, Carotène, Chlorure, Cholestérol, Cuivre, Créatinine, Folate, Gamma globuline, Glucose, HDL, IgG, Phosphore inorganique, Insuline, Fer, Lactodéshydrogénase, LDL, Magnésium, Niacine, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Phospholipides, Potassium, Progestérone, Rétinol, Sélénium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocophérol, Bilirubine totale, Protéines totales, Triglycérides, Vitamine C
Certifications/Conformité Certifié par l’EMEA
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau fœtal dialysé, provenance des États-Unis, aucun
Pays d’origine États-Unis
Type de spécialité Dialysé
Quantité 50 ml
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Qualité Filtré pour spécialités
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, Bovine RSV, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 10 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA