Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), standard
Code produit p-8263041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Stérilisation par rayons gamma
Conditionnement:
100mL
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11511851 100 mL Aucun 100mL
12399842 100 mL Inactivé par la chaleur 100mL
16271102 500 mL Irradié, 25 à 40 doses 500mL
11521851 500 mL Aucun 500mL
12309852 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
12339852 500 mL Stérilisation par rayons gamma 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11511851 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30088.02
Complétez la croissance de culture cellulaire grâce au sérum de veau fœtal (SVF) standard Cytiva HyClone™ de qualité de culture cellulaire provenant des États-Unis
  • Favorisez la croissance des cultures cellulaires
  • Qualité standard
  • Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lacticodéshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau fœtal standard, provenance des États-Unis
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Qualité Étalon
Traitement Aucun
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines À titre informatif uniquement
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine À titre informatif uniquement
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA