Learn More
Cytiva Sérum Fetal Clone I HyClone™
Code produit 11940958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
500 mL
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (25 à 40 doses)
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement Conditionnement
11940958 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
16291092 500 mL Irradié (25 à 40 doses) 500mL
12359832 500 mL Irradié 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11940958 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30080.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
HyClone™ FetalClone™ I est une alternative au sérum de veau fœtal optimisée pour la croissance des hybridomes avec des niveaux d’IgG comparables à ceux trouvés dans le SVF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum FetalClone I (États-Unis) inactivé par la chaleur
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtrage séquentiel, 100 nm
Traitement Inactivé par la chaleur
Testé pour fièvre catarrhale ovine, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbants, virus de la rage, réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA